Dieses Thermometer verfügt über eine Dreifachanzeige, die ständig die niedrigste/höchste und aktuelle Temperatur anzeigt. Benutzer können sofort erkennen, ob sich die Temperatur in einem Gefrierschrank, Wasserbad oder Inkubator innerhalb der gewünschten Bereichs befindet. Zur Überwachung der Temperatur aller Experimente über jeden beliebigen Zeitraum.
- Sensor und Kabel können unter Wasser platziert werden oder in einem Kühl- oder Gefriergerät
- Kleiner Kabeldurchmesser ermöglicht ein Schließen der Kühlschranktüren ohne Auswirkungen
- Das Abziehen des Kabels aktiviert einen Fühler im Inneren des Geräts zur Überwachung der Raumtemperatur
Interner Umgebungstemperaturfühler und externer wasserdichter Fühler, mit 3-m-Kabel (Ø: 1,6 mm).
Zertifizierungen: Konform mit ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferumfang: Wird mit aufklappbarem Ständer, Aufhängehaken, Magnet, Velcro® Klettband, Batterie und Traceable® Zertifikat geliefert.