Digitales Schlüsselanhänger-Thermometer, Traceable®
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
620-2078EA 36.7 EUR
620-2078
Digitales Schlüsselanhänger-Thermometer, Traceable®
Thermometer Digitalthermometer
Fixed stainless steel probe (25,4 mm)
  • Schnelle Ansprechzeit von 1 Sekunde macht es ideal zur Messung der Umgebungslufttemperatur
  • Edelstahl-Fühler ist für das Eindringen in halbfeste Stoffe und Messungen in Flüssigkeiten konzipiert
  • Bietet präzise Messwerte wenn nur 8,5 mm eingetaucht werden
  • Bietet Messwerte in °F und °C
Dieses leichte Taschenthermometer kann problemlos mitgenommen werden. Dank dem angebrachtem Schlüsselring können Benutzer es an einem Knopfloch des Labormantels, einem Reißverschluss oder ihrem Schlüsselbund befestigen. Es kann auch in Lagerräumen oder Abzügen für eine einfache Überwachung aufgehängt werden.
Zertifizierungen: A serial numbered certificate is provided from an ISO/IEC 17025:2005 calibration laboratory accredited by A2LA to indicate instrument traceability to standards provided by the National Institute of Standards and Technology.
Lieferumfang: Supplied with a key chain, a probe, a battery powers unit for one year of continuous operation, and a Traceable® calibration certificate.