VWR®, Feuchtebestimmer, MB-Serie
Lieferant: VWR
VWR®
611-2318EA 1060 EUR
611-2318 611-3233
VWR®, Feuchtebestimmer, MB-Serie
Analysatoren Feuchte-Analysatoren
Robuste, kompakte Instrumente zur Bestimmung des Feuchtigkeitgehalts von Rohstoffen und Fertigprodukten in der Lebensmittel-, Kosmetik-, Milch-, Pharma-, Chemie- und Keramikindustrie.
  • Verschiedene Modelle entsprechend den Nutzeranforderungen an Kapazität und Präzision
  • Halogen-Infrarot-Wärmequelle
  • Doppeltes Gehäusedesign zum Schutz der Wägeeinheit vor Strahlungswärme
  • PT100-Temperaturfühler gewährleistet Prozessreproduzierbarkeit
  • Informationen zu Datum und Uhrzeit sind beim Ausdruck verfügbar
MB 64M verfügt über ein Wägesystem basierend auf elektrodynamischer Kraftkompensation mit Trocknungsauflösung.
MB 163L verfügt über ein hochauflösendes Wägezellen-Wägesystem mit Trocknungsauflösung.
Die Feuchtebestimmer der MB-Serie können über Bluetooth® und ein Tablet mit einem Bluetooth®-Drucker verbunden werden. Das optionale 7-Zoll-Tablet wurde speziell für die Feuchtigkeitsanalyse konzipiert und verfügt über die folgenden Eigenschaften.
- Multi-Touch, mit Android Betriebssystem
- Auswahl des Temperaturprofils (Rampe, schnell, Schritte, Standard)
- Live-Anzeige des Echtzeit-Diagramms zum Trocknungsprozess der Probe
- Speichern von Daten und anschließendes Exportieren der Informationen über lokales Netzwerk (LAN) oder Internet (WLAN)
- Erstellen Sie bis zu 10 verschiedene Benutzerprofile
- Mehrsprachige, anpassbare Einstellungen
Bestellinformation: Es besteht die Möglichkeit, das interne Thermometer mithilfe des optionalen Kalibriersets zu kalibrieren.