Reinraum-Gesichtsmasken, BioClean™ MHA
Lieferant: Ansell-Nitritex
BioClean™ MHA BioClean™
NITRMHA210-0EA 37 EUR
NITRMHA210-0
Reinraum-Gesichtsmasken, BioClean™ MHA
Masken Reinraum-Masken
Diese BioClean MHA™ Gesichtsmasken mit Kopfschlaufen für die Reinraumanwendung wurden entwickelt, um den Anforderungen der anspruchsvollsten Betriebsumgebungen zu entsprechen.
  • Breite: 210 mm für hervorragenden Schutz
  • Unmissverständlich markiert, um innere und äußere Oberfläche zu unterscheiden
  • Extra langer, anschmiegsamer Nasenriemen sorgt für Tragekomfort
  • Latexfrei
Unsterile Schichten: Innere Schicht aus Vliesstoff PP/PE (hygroskopisch), Filterschicht aus schmelzgeblasenem PP, Außenschicht aus Vliesstoff PP/PE (hydrophob), Kopfschlaufen PU. Sterile Schichten: Innere Schicht aus Vliesstoff PP/PE (hygroskopisch), Filterschicht aus schmelzgeblasenem PP, Außenschicht aus Vliesstoff PP/PE (hydrophob), Kopfschlaufen PU.
Sterile Masken entwickeln nach der Sterilisation aufgrund der Verwendung von High-Tech-proprietären Materialien einen minimalen Geruch.
Hergestellt aus Hochleistungsmaterialien, um eine hervorragende Nahtfestigkeit und eine geringe Partikelablösung zu gewährleisten. An einem trockenen, kühlen Platz aufbewahren (<40 °C) geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und fluoreszierendem Licht.
Zertifizierungen: Hergestellt und verpackt in einem Reinraum der ISO-Klasse 4. Hergestellt in einer nach ISO 9001:2008 und ISO 13485:2003 registrierten Einrichtung gemäß ISO 2859-Standardverfahren. Getestet nach Standard ASTM F2101 auf Bakterienfiltrationseffizienz (BFE).
Lieferumfang: Erhältlich in steriler und unsteriler Ausführung sowie als Produkt zum Binden (MTA) und Produkt mit Ohrschlaufen (MEA).
Verpackung: Sterile Masken: Individuell verpackt, unsterile Masken: Entweder individuell verpackt oder Großpackung.