Infrarot-Thermometer, Traceable®
620-2096EA 271 EUR
VWRI620-2096
Infrarot-Thermometer, Traceable®
Dieses Infrarot-Thermometer bietet eine großen Messbereich für präzise Messungen von unterschiedlichen Oberflächentemperaturen.
  • Messoptik von 7:1
  • Einstellbarer Emissionsgrad von 0,2 bis 1,0 in Schritten von 0,01
  • "HOLD"-Funktion, Speicherung von Minimum- und Maximum-Werten, 1-Sekunden-Messungen
Infrarotsensor und Thermoelementfühler Typ K.
Lieferumfang: Inklusive Traceable®-Kalibrierzertifikat, Thermoelementfühler Typ K, Tragekoffer und 9-Volt-Batterie.