VWR® Traceable®, Infrarot-Thermometer mit Laserstrahl
Lieferant: VWR
VWR® Traceable®
620-2101EA 253 EUR
620-2101
VWR® Traceable®, Infrarot-Thermometer mit Laserstrahl
Thermometer Digitalthermometer
Dieses leichte Gerät misst die Temperatur von Flüssigkeiten und Feststoffen in 1 Sekunde. Der Laserstrahl ermöglicht ein präzises Anvisieren zur Temperaturmessung bei Erdölprodukten, Elektronikartikeln, in Anlagen und im Freien. Das Thermometer liefert auch Durchschnitts- und Differenzwerte.
  • Messoptik von 8:1
  • Einstellbarer Emissionsgrad von 0,3 bis 1,0
  • Hintergrundbeleuchtung, "HOLD"-Funktion, Batterie-Warnanzeige, °C/°F-Wechseltaste
  • Minimum-/Maximum-Temperaturspeicher für bis zu neun Werte
  • Akustischer Alarm für zu hohe und zu niedrige Messwerte
Zertifizierungen: Gemäß ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001.
Lieferumfang: Wird mit Trageschlaufe, Gerätekoffer aus flexiblem Material, 9-Volt-Batterie und Traceable® Kalibrierzertifikat geliefert.