Probenmesser, steril, Corning® Gosselin™
Lieferant: Corning
Corning®
231-0058EA 800 EUR
231-0058
Probenmesser, steril, Corning® Gosselin™
Messer
PS, weiß. Messer für die Probenahme und eine Vielzahl anderer Zwecke.
  • Zur Entfernung kleiner, fester Proben
  • Strahlensterilisiert, rückverfolgbar mit dem aufgedruckten Ablaufdatum am Packungsboden
  • Ideal für den Einmalgebrauch
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904