Kryoboxen, B17/B19/B27/B29-Serie
Lieferant: GLW Storing Systems
GLWAB19YSEA 21.4 EUR
GLWAB19YS GLWAB17YS GLWAB29RS GLWAB27RS 479-0265 GLWAB29GS 479-0266 479-1574 479-0267 GLWAB27GS 479-0268 479-0269 GLWAB19BS GLWAB17BS 479-1571 479-1570 GLWABS19 479-1573 479-1572 GLWAB19R GLWAB29YS GLWAB27YS GLWAB19 GLWAB19RS GLWAB19Y GLWAB17RS GLWAB19S 479-0199 479-1564 479-1563 GLWAB19GS GLWAB19B 479-1565 GLWAB17GS 479-1568 479-1567 479-1569 GLWAB19G 479-0270 479-1560 GLWAB29BS 479-1562 479-1561 GLWAB27BS
Kryoboxen, B17/B19/B27/B29-Serie
Boxen Kryoboxen
PP, natur oder farbig.
  • Bis +121 °C autoklavierbar und bis zu –90 °C im Gefriergerät lagerbar
  • Der mitgelieferte Klarsichtdeckel bietet einen Blick auf den Inhalt, ohne die Kryoboxen mit öffnen zu müssen
  • Entwässerungslöcher im Boden erleichtern das Öffnen der Box bei niedrigen Temperaturen
  • Für lichtempfindliche Proben wählen Sie bitte die Farbe Schwarz/Schwarz
Für 52 Blutentnahmeröhrchen wie Monovette und Vacuvette geeignet.
B17-Serie:
Für 4,5- bis zu 8-ml-Blutentnahmeröhrchen, Probenröhrchen und Kryoröhrchen entwickelt. Allgemeine Röhrchengröße bis zu 105 mm Höhe und 13 mm Durchmesser.
B19-Serie:
Für 10- bis zu 15-ml-Blutentnahmeröhrchen, Probenröhrchen und Kryoröhrchen entwickelt. Allgemeine Röhrchengröße bis zu 125 mm Höhe und 13 mm Durchmesser.
B27-Serie:
Für 7- bis zu 11-ml-Blutentnahmeröhrchen, Probenröhrchen und Kryoröhrchen entwickelt. Allgemeine Röhrchengröße bis zu 105 mm Höhe und 16 mm Durchmesser.
B29-Serie:
Für 14- bis zu 18-ml-Blutentnahmeröhrchen, Probenröhrchen und Kryoröhrchen entwickelt. Allgemeine Röhrchengröße bis zu 125 mm Höhe und 16 mm Durchmesser.