VWR® SPILL-X® Spill-Kits, Mobil
Lieferant: Avantor
VWR® Spill-X®
121-0008EA 1200 EUR
121-0008 121-0007 121-0006
VWR® SPILL-X® Spill-Kits, Mobil
Absorptionsmaterial
Entwickelt zur ökonomischen Bindung kleiner Mengen verschütteter Chemikalien, die bei der Arbeit im Labor auftreten können. Einfacher Zugriff auf das passende Bindemittel für einen bestimmten Typ verschütteter Chemikalien.
  • Bindet gefährliche verschüttete Chemikalien, anstatt sie nur aufzunehmen
  • Sichere, einfache Handhabung und sehr hohe Absorptionskapazität
  • Neutralisiert und verfestigt Säuren und Ätzalkalien zur einfachen Abfallentsorgung (SPILL-X-A®, SPILL-X-C®)
  • Absorbiert Lösungsmittel und erhöht den Flammpunkt auf über 60 °C, ohne toxische Nebenprodukte zu erzeugen (SPILL-X-S®)
  • Der SPILL-X® Koffer ist sowohl zur mobilen Verwendung als auch für die Wandmontage geeignet
Mit dem PP-Behälter können die Bindemittel durch Ausgießen oder Streuen eingesetzt werden. Jede Flasche kann bis zu 1,9 L verschüttete Flüssigkeit aufnehmen (1,4 bis 1,9 m²). Umwandlung von Ätzalkalien und Säuren in ungefährliche Komponenten, die die EPA-Spezifikationen für ungefährlichen Abfälle erfüllen. Kann effektiv zur Behandlung von versehentlich verschütteten oder freigesetzten Säuren (SPILL-X-A®, auch für Flusssäure [HF] geeignet), Ätzalkalien (SPILL-X-C®), Lösungsmitteln (SPILL-X-S®) und Formaldehyd (SPILL-X-FP®) am Arbeitsplatz eingesetzt werden.
SPILL-X® Kit Koffer B×T×H: 470×145×550 mm (geschlossen)
Bestellinformation: Jedes Kit besteht aus 6 Flaschen einzelner Bindemittel, 1× Packung Augen- und Händeschutz-Zubehör (1× Schutzbrille, 1× Nitrilhandschuhe, 2× Schaufeln zur Reinigung, 1× Spachtel, 6× Abfallbeutel, 1× Broschüre zum richtigen Umgang mit verschütteten Chemikalien), illustrierte Bedienungsanleitung, Schrauben und Dübel zur Wandmontage. Alle Teile werden in einem tragbaren Schrank aus Kunststoff geliefert. Bitte bestellen Sie Nachfüllflaschen für SPILL-X® Bindemittel und eine zusätzliche Packung Augen- und Händeschutz-Zubehör separat.