VWR®, Leselupen mit LED-Beleuchtung
Lieferant: VWR
630-1067EA 21.1 EUR
630-1067 630-1065
VWR®, Leselupen mit LED-Beleuchtung
Lupen
Diese beleuchteten Leselupen sind für den täglichen Gebrauch geeignet.
  • LED-Beleuchtung
  • Quadratische oder runde Form
  • Unterschiedliche Vergrößerung je nach Modell
Bestellinformation: Lieferumfang: Zwei Batterien werden benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).
Lieferumfang: Lieferumfang: Zwei Batterien werden benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).