Kultivierung von anaeroben Mikroorganismen, Anaerocult®
Lieferant: Merck
Anaerocult®
1.32369.0001EA 95.9 EUR
1.32369.0001 1.32381.0001 1.32383.0001 1.32370.0001 1.13681.0001 1.32382.0001
Kultivierung von anaeroben Mikroorganismen, Anaerocult®
Anaerobe Systeme
Anaerocult® ist ein sicheres und bewährtes System zur Kultivierung anaerober und mikroaerophiler Mikroorganismen. Zum Anaerocult®- System gehören Reagenzbeutel in verschiedenen Größen, die mit einer sauerstoffbindenden und kohlendioxiderzeugenden Reagenzmischung gefüllt sind. Die Reaktion wird durch Hinzufügen von Wasser ausgelöst. Sie besteht in der Oxidation von fein verteiltem Eisen und findet ohne Katalysator statt. Das Anaerocult®-System besteht aus verschiedenen Inkubationsmöglichkeiten.
  • Anaerocult® arbeitet ohne Katalysator, dadurch werden Temperaturerhöhungen, die den Keimen und der Umgebung schaden könnten, vermieden
  • Zur Inkubation von anaeroben oder microaerophilen Mikroorganismen
  • Für 12 Petrischalen im Anaerobentopf oder flexibel für einzelne Petrischalen erhältlich
Anaerocult® A for microbiology
Reagent for the generation of an anaerobic medium in an anaerobic jar.
Anaerocult® C system
The Anaerocult® C system is used specifically for the incubation of microaerophiles and capnophiles. The special formulation of the reagent mixture is designed so that the cultivation jar reaches gas concentrations of 8-10% vol. CO2 and 5-6% vol. O2. At an incubation temperature of 42°C, the temperature in the jar does not increase further because, unlike systems using a catalyst, the amount of energy released is low, so the microorganisms are not harmed by the heat.
Anaerocult® C is used to generate oxygen-depleted and CO2-enriched atmosphere in a 2.5 L anaerobe jar for culturing Campylobacter species and other microorganisms with fastidious requirements (e.g. Neisseria sp., Capnocytophaga sp., Eikenella corrodensHaemophilus sp.).
Anaerocult® A mini
Gas generator system for the incubation of one to four petri dishes in an anaerobic atmosphere.
Anaerocult® C mini
For microbiology gas generator system for incubation of one to two Petri dishes in a oxygen-depleted and CO₂-enriched atmosphere.
Anaerocult® P for microbiology
Reagent for the generation of an anaerobic medium for one petri dish.
Zubehörinformationen: Anaerotest® strips are designed as an indicator strip to indicate an anaerobic atmosphere. Anaerobic atmosphere favors growth of anaerobic bacteria and this strip can indicate the absence/presence of oxygen in the environment. The methylene blue dye in the absence of oxygen undergoes a chemical reduction reaction and turns colorless thereby indicating a total anaerobic atmosphere. The reaction zone on the test strip returns to normal (blue color) upon re-introduction of oxygen in the environment.