Punktionsbestecke, Plexufix®
Lieferant: B. Braun
720-2540EA 416 EUR
BRAU4891520
Punktionsbestecke, Plexufix®
Punktionsbestecke für die „Single Shot“-Technik, ohne Nervenstimulator, bestehend aus Punktionskanüle und Verbindungsleitung.
  • Kanüle mit 45° Kurzschliff zur Vermeidung von Nervenläsionen
  • Transparente Verbindungsleitung mit Lock-Ansatz für immobile Nadeltechnik