Aluminiumfolien für die Kaltlagerung
Lieferant: VWR Collection
VWR®
391-1275EA 86.4 EUR
391-1275 391-1296
Aluminiumfolien für die Kaltlagerung
Verschlussfolien und -matten Mikrotiterplatten-Dichtungen
Aluminiumfolien mit biologisch inertem Klebefilm. Diese Folie lässt sich leicht von manuellen oder automatischen Pipettenspitzen durchstechen, um eine Probenrückgewinnung ohne Entstehung von Aerosolen oder Kreuzkontamination zu ermöglichen.
  • Haltbare Versiegelung bei Temperaturen von −80 °C bis +120 °C
  • Nicht für die PCR empfohlen
L×B jeder Folie: 133×82 mm