Drucken
DNA-Transfektionsreagenz, jetPEI®-Hepatocyte
Lieferant: Polyplus-transfection
jetPEI®
102-05NEA 449 EUR
102-05N
DNA-Transfektionsreagenz, jetPEI®-Hepatocyte
Transfektionsreagenzien
jetPEI®-Hepatocyte ist ein DNA-Transfektionsreagenz zur Transfektion Hepatozyten-ähnlicher Zellen.
  • 50% Effizienz bei Hepatozyten-ähnlichen Zellen und Primärhepatozyten
  • Zellschonend
  • Einfaches Protokoll
  • Kompatibel mit Serum und Antibiotika
jetPEI®-Hepatocyte empfiehlt sich für die Transfektion von Primärhepatozyten und Zelllinien wie humane Hepatokarzinom-Zellen (HepG2) und Primärhepatozyten.
Zertifizierungen: Polyplus-transfection® has been an ISO 9001 accredited company since 2002. Since then this certification has been successfully renewed every three years.
Every batch of jetPEI®-Hepatocyte is tested in a transfection assay. Typically, transfection of a firefly luciferase gene under the control of the CMV promoter gives 109 RLU (relative light unit)/mg of protein. The value for each batch is indicated on the Certificate of Analysis.
Lieferumfang: 150 mM NaCl-Lösung inklusive. 0,5 ml jetPEI®-Hepatocyte Transfektionsreagenz reicht für bis zu 160 Transfektionen in 24-Well-Platten aus.