VWR®, Reagenzglasgestelle, Fold and Snap
Lieferant: VWR
VWR®
211-0362EA 13.7 EUR
211-0362 211-0351 211-0352 211-0360 211-0361 211-0355 211-0356 211-0353 211-0354 211-0359 211-0357 211-0358
VWR®, Reagenzglasgestelle, Fold and Snap
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP.
  • Mühelos montierbare Gestelle aus Polypropylen rasten in Sekundenschnelle ein
  • Schwimmen im Wasserbad nicht auf
  • Lieferung erfolgt flach verpackt