Der metrische Umrechner bietet schnelle und präzise Antworten für 126 Arten von metrischen Umrechnungen. Geben Sie einfach eine Zahl ein, drücken Sie einen Pfeil und lesen Sie die exakte Antwort im metrischen oder angloamerikanischen Maßsystem inklusive Dezimalkomma ab. Dank erhöhten und übergroßen Tasten geht die Verwendung des metrischen Umrechners ganz leicht von der Hand, selbst für große Finger. Er verfügt über eine automatisch aufklappbare LCD-Abdeckung, die als Ständer dient, seitliche gummierte Griffe für eine einfache Handhabung und eine helle LCD-Anzeige mit leicht ablesbaren Ziffern.
- Labormessungen im Handumdrehen in angloamerikanische oder metrische Einheiten umwandeln
- Einfach zu bedienen und leicht ablesbar
- Ultraleicht und kompakt – passt perfekt in eine Tasche
Rechnet Länge, Fläche, Volumen, Gewicht, Kapazität, Energie und Temperatur um. Führt auch englische Umrechnungen (angloamerikanisches Maßsystem) sowie alle grundlegenden Rechnerfunktionen durch.