Präparierplatten, DissecTable™
Lieferant: Simport Scientific
DissecTable™
720-1685EA 390 EUR
720-1685 720-1499 720-1686
Präparierplatten, DissecTable™
Präparierbretter
HDPE / PS. Diese Präparierplatten verfügen über einen großen Schnittbereich mit aufgedruckten Skalen in Inch und Zentimeter, einem Gitter und Abmessungskreisen auf der Vorderseite. Auf der Rückseite befinden sich zwei Präparierbereiche der halben Größe mit den entsprechend gleichen Abmessungshilfen.
  • Platte ist rund um den Rand mit einer Rille versehen, um übermäßige Flüssigkeit aufzunehmen
  • An allen Ecken befinden sich Gummifüße, die der Arbeitsfläche mehr Stabilität verleihen
  • Untergestelle sind stapelbar und lassen keine Seitwärtsbewegung während des Präparierens zu
Diese Präparierpllatten verfügen über einen großen Schnittbereich mit aufgedruckten Skalen in Inch und Zentimeter, einem Gitter und einem Abmessungskreis auf der Vorderseite. Auf der Rückseite befinden sich zwei Präparierbereiche der halben Größe mit den entsprechend gleichen Abmessungshilfen.
  • Lassen Skalpellklingen nicht stumpf werden
  • An allen Ecken befinden sich Gummifüße, die der Arbeitsfläche mehr Stabilität verleihen
  • Plattenuntergestell dient zum Anheben der Platten auf die richtige Höhe und bei Bedarf zum Aufnehmen übermäßiger Flüssigkeit
  • Untergestelle sind stapelbar und lassen keine Seitwärtsbewegung während des Präparierens zu