Sie suchten nach: Schwämme
16  results were found
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: CONTEC
Beschreibung: Der VertiKlean Schwamm ist ein Laborschwamm für den einmaligen Gebrauch. Er besteht aus Polynit-Wischmaterial, das mit reinem Esterschaumstoff überzog...
Lieferant: 3M
Beschreibung: Reinigungs-Schwamm, wiederverwendbar, Schwamm, Rot/weiß, L×B: 133×70 mm
Artikel-Nr: (MMMASCH770)
Lieferant: 3M
Beschreibung: Scotch-Brite™ Cellulosic sponge laminate 770 is a dual-function cleaning tool made from a combination of a non-woven tablecloth containing very light ...
UOM: null
Artikel-Nr: (MMMASCH799)
Lieferant: 3M
Beschreibung: 3M™ economy cleaning sponges are dual function sponges with a white pad for light scouring on delicate surfaces in kitchens, bathrooms, restaurants, e...
UOM: null
Artikel-Nr: (115-3003)
Lieferant: 3M
Beschreibung: Hochwertiger Schwamm zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz auf empfindlichen Oberflächen.
UOM: 1 * 10 ST
Lieferant: 3M
Beschreibung: Scotch-Brite™ Nailsaver Scheuerschwämme sind Reinigungsschwämme mit einzigartigen seitlichen Rillen zum Schutz der Fingernägel und bieten gleichzeitig...
Lieferant: 3M
Beschreibung: Scotch-Brite™ delicate surface scouring sponges are high-quality delicate surface cleaning sponges offering effective cleaning power on office furnitu...
Artikel-Nr: (MMMPHS10LET2G)
Lieferant: 3M Food Safety
Beschreibung: The 3M™ Hydrated sponges uses simplified packaging to minimise handling and preparation, and reduces waste.
UOM: 1 * 100 ST
Artikel-Nr: (MMMA3001HEX)
Lieferant: 3M
Beschreibung: The Scotch-Brite™ Low scratch scouring sponge 3001HEX is an effective two-in-one scouring sponge. It features a blue power dot side that’s engineered ...
UOM: 1 * 16 ST
Artikel-Nr: (MMMASCH2282)
Lieferant: 3M
Beschreibung: Die einzigartigen seitlichen Rillen des Scotch-Brite™ Nailsaver-Schwamms schützen die Fingernägel und ermöglichen gleichzeitig einen besseren Halt für...
UOM: 1 * 100 ST
Lieferant: MICRONOVA
Beschreibung: Cleanroom sponges to meet every demand from isolators and laminar flow benches to equipment interiors and laboratory applications. Choose from a range...
Artikel-Nr: (BELAF170780001)
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: This odor-resistant, highly absorbent sponge is designed to remove stubborn residue on glassware.
UOM: 1 * 2 ST
Lieferant: FHP VILEDA SCS
Beschreibung: Diese Scheuerschwämme bestehen aus Polyurethan. Die spezielle Beschichtung löst hartnäckigen Schmutz und schont gleichzeitig alle harten Oberflächen.
Lieferant: KING DISPOSABLES
Beschreibung: These sponges are made from 100% natural and cellulose.
Artikel-Nr: (BELAF170850000)
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
Beschreibung: This steel wool sponge is designed to scrub glassware and stainless steel products sparkling clean with or without detergents.
UOM: 1 * 2 ST
Artikel-Nr: (KING060310)
Lieferant: KING DISPOSABLES
Beschreibung: This highly absorbent synthetic sponge features a green scrubbing pad.
UOM: 1 * 3 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom