Zählkammern
Lieferant: Marienfeld
630-1509EA 68.35 EUR
630-1509 630-1511 630-1510
Zählkammern
Objektträger Zählkammern
Diese Zählkammern eignen sich für die Leukozyten- und Erythrozytenzählung.
  • Doppelte Netzteilung
  • Zwei Zählnetze mit einer Teilung
  • Unterschiedliche Ausführungen erhältlich
Diese Zählkammern eignen sich ideal zur Leukozyten- und Erythrozytenzählung. Sie werden mit zwei Deckgläsern geliefert (Stärke 0,4 mm).
  • Mit doppelter Netzteilung: zwei Zählnetze mit einer Teilung
  • Zugelassen für die In-vitro-Diagnostik (IVD) gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EC
  • Mit CE-Kennzeichnung
Zertifizierungen: IVD 98/79/EC
Lieferumfang: Lieferung mit zwei Abdeckgläsern (Dicke 0,4 mm).