Sie suchten nach: Farbreferenzen und Spektroskopie-Standards
56  results were found
SearchResultCount:"56"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: Color Reference Solution acc. to APHA, Supelco®, Ampoule, Pk Info: Set of 20 × 2 ml 20 standard solutions
Artikel-Nr: (1.08159.0100)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Standard solutions are used for the calibration of spectrophotometers.
UOM: 1 * 100 mL
Artikel-Nr: (1.14962.0001)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Prüflösung (4x6 Zellen) und Referenzlösungen (4 Zellen) zur Prüfung des Pipettenvolumens Spectroquant®, Spectroquant®
UOM: 1 * 25 Tests
Lieferant: Merck
Beschreibung: Spectroquant® CombiCheck-Lösungen sind gebrauchsfertige Multiparameter-Standards für eine Reihe von Anwendungen mit dem Spectroquant® Testsystem. ede ...
Lieferant: Merck
Beschreibung: Zur Kalibrierung von UV/VIS Spektralphotometern nach DAB und Ph. Eur.
Artikel-Nr: (86293-1SET-F)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Color Reference Solutions acc. to Ph Eur, Supelco®, 2 ml Ampoules, Pk Info: Set of colours BY
UOM: 1 * 1 KIT
Artikel-Nr: (1.19301.0001)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Standard for spectrophotometer calibration, Spectroquant® reference standard for chlorine, chlorine dioxide and ozone
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (1.19302.0001)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Mit dem Spectroquant® Verifikationsstandard kann die Nachweisgenauigkeit und Reproduzierbarkeit von Messergebnissen vom Spectroquant® Multy Kolorimete...
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Merck
Beschreibung: Certipur® colour reference solutions are developed for ‘Method 1’ as described in chapter 2.2.2 of the European Pharmacopoeia.
Lieferant: Merck
Beschreibung: Color Reference Solutions acc. to USP, analytical standard, Supelco®, Pk Info: Set of 20 x 10 ml (20 standard solution)
Artikel-Nr: (71983-100ML-F)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Color Reference Solutions BY7, Supelco®
UOM: 1 * 100 mL
Artikel-Nr: (91711-1EA)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Colour reference table for solids.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (83883-1SET-F)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Color Reference Solutions acc. to Ph Eur, Supelco®, 2 ml Ampoules, Pk Info: Set of colours Y
UOM: 1 * 1 KIT
Lieferant: Merck
Beschreibung: Color Reference Solutions acc. to Ph Eur, Supelco®, 10 ml Ampoules, Pk Info: Set of colours B, BY, Y, GY, R
Artikel-Nr: (QC1126-20ML)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Colour standard, Color-WP, Supelco®
UOM: 1 * 20 mL
Artikel-Nr: (1.00246.0250)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Die Farbreferenzlösung dient zum visuellen Vergleich oder als Teil der Kalibrierung von Colorimetern und Spektralphotometern zum Farbvergleich. Die Lö...
UOM: 1 * 250 mL
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 56
no targeter for Bottom