Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Titriermittel
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/22/18989922.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"49"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Titriplex® Lösung B zur Erdalkalibestimmung in Wasser (Härte) 1 ml ? 10 mg CaO/l (? 1 deutscher Härtegrad) bei An wendung von 100 ml Wasser 1 * 1 l
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Das Aquastar™ Sortiment bietet für viele Substrate und eine Vielzahl von Methoden Reagenzien für die Wasserbestimmung durch Karl Fischer-Titration an....
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Titriplex® Lösung B zur Erdalkalibestimmung in Wasser (Härte) 1 ml = 10 mg CaO/l ( 1 deutscher Härtegrad) bei Anwendung von 100 ml Wasser for 1000 ml Titrisol® 1 * 1 Ampull
UOM:  1 * 1 Ampull
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Ammoniumpufferlösung für die Komplexometrie (Ammoniumchlorid/Ammoniak) pH = 10-11 TitriPUR® 1 * 1 l
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Iodid-Iodatlösung for 1000 ml, c(I2) = 1/128 mol/l (1/64 N) Titrisol® 1 * 1 Ampull
UOM:  1 * 1 Ampull
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Wijs-Lösung zur Bestimmung der Iodzahl c(ICl) = 0.1 mol/l TitriPUR® 1 * 1 l
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Kupfer-di-Ammonium-Titriplex®-Lösung Cu(NH4)2-EDTA 0.1 mol/l 1 * 500 ml
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Bromid-Bromatlösung for 1000 ml, c(Br2) = 0,05 mol/l (0.1 N) Titrisol® 1 * 1 Ampull
UOM:  1 * 1 Ampull
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 49
  1  2  3  4  5  6  7  Nächste