Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Produktkategorie
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
PCR-Reagenzien
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/20/18989620.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"168"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   Die peqGOLD Taq-DNA-Polymerase ist eine hochprozessive 5'-3'-Polymerase mit nur schwacher 5'-3'-Exonukleaseaktivität. Eine 3'-5'-Exonukleaseaktivität ...
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   Der dNTP-Mix enthält ein gebrauchsfertiges Gemisch aus dATP, dCTP, dGTP und dTTP. Alle synthetisch hergestellten Desoxynukleotide weisen eine Konzentr...
Artikel-Nr: (N557-0.5ML)
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Gebrauchsfertige dNTP-Mischung, 10 mM-Lösung.
UOM:  1 * 0,5 ml
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Die VWR® Taq DNA-Polymerase ist eine ultrareine, temperaturbeständige, rekombinante DNA-Polymerase, die eine stabile PCR-Leistung bei einer Vie...
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   TEMPase Hot Start DNA-Polymerase-Mastermix und Blue TEMPase Mastermix sind gute Alternativen zur TEMPase Hot Start DNA-Polymerase. Die Mastermixes bie...
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   PCR-Reagenz, Komponente, 10X Reaktionspuffer S, Für: PeqGOLD DNA-Polymerase-Kit
Lieferant:  VWR Peqlab
Beschreibung:   In zweifacher Konzentration hergestellt, enthalten die peqGOLD PCR Master Mixes eine optimierte Mischung aus Reaktionspuffer und Nukleotiden zusätzlic...
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Gebrauchsfertige dNTP-Mischungen und dNTP-Sets in molekularbiologischer Qualität. Die dNTP-Mischung wurde entwickelt, um die Probenvorbereitungszeit f...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 168
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nächste