Sie suchten nach: Transformations-Reagenzien
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (ICNA112200200)
Lieferant: MP Biomedicals
Beschreibung: Alkali-Cation™ Yeast Transformation Kit provides an efficient method for yeast transformation and has been successfully used to transform linear DNA i...
UOM: 1 * 250 Tests
Artikel-Nr: (ICNA112100200)
Lieferant: MP Biomedicals
Beschreibung: The EZ-Yeast™ Transformation Kit is designed for high throughput transformation with efficiencies up to 10³ transformants per μg plasmid DNA. It is id...
UOM: 1 * 200 Tests
Lieferant: BTX
Beschreibung: Flatpack chambers are primarily used for prokaryotic applications (bacterial or yeast transformations), however they are also often used for high effi...
Lieferant: BTX
Beschreibung: Die BTXpress™ ist eine einzelne Pufferlösung, die entwickelt wurde, um Gene schnell und effizient in Säugerzellen einzubringen, die bisher durch chemi...
Artikel-Nr: (GZ-1)
Lieferant: G-Biosciences
Beschreibung: Fast Yeast Transformation™ is a rapid single step yeast transformation kit that takes less than 10 minutes to prepare competent yeast cells. The compe...
UOM: 1 * 1 KIT
Artikel-Nr: (731-0348)
Lieferant: BTX
Beschreibung: BTXpress Cytofusion® Medium C is an advanced electrofusion buffer designed especially for hybridoma production. The low conductivity buffer is special...
UOM: 1 * 500 mL
Lieferant: BTX
Beschreibung: BTXpress Cytoporation® Media T/T4 is an advanced electroporation buffer designed for use with the BTX AgilePulse MAX™ large volume electroporation sys...
Artikel-Nr: (J60028.AK)
Lieferant: Thermo Scientific
Beschreibung: For transformation of competent cells.
UOM: 1 * 250 mL
Artikel-Nr: (732-6008)
Lieferant: EPPENDORF
Beschreibung: Electroporation Buffer for Multiporator® System
UOM: 1 * 100 mL
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom