Diese Kopfteile verbinden Atemschutz mit Augen- und Gesichtsschutz und bei einigen Modellen Kopf- und Gehörschutz. Die Kopfteile sind für die Verwendung mit zugelassenen 3M Luftzufuhreinheiten ausgelegt. Jeder Gesichtsschutz ist individuell einstellbar und ermöglicht somit eine optimale Passform und Gewichtsverteilung. Ein integrierter Regler ermöglicht es dem Benutzer zudem, den Luftstrom im Kopfteil individuell einzustellen.
- M-106:
- Komfortable, PU-beschichtete Gesichtsabdichtung aus Polyamid, beschichtetes PC-Visier
- Gefahrenarten: Gas, Dampf und Partikel, Flüssigkeitsspritzer, fliegende Niedrigenergieteilchen, Staub
- Schutzlevel (NPF): 50 (Jupiter/TR-302E/TR-602E/V-Serie)
- Zur Verwendung beim Sprühen, in der chemischen Verarbeitung oder auf dem Bau
- M-107:
- Polyester-Gesichtsabdichtung; PC-Visier
- Mit flammbeständiger Gesichtsabdichtung für Anwendungen mit heißen Partikeln
- Gefahrenarten: Gas, Dampf und Partikel, Flüssigkeitsspritzer, fliegende Niedrigenergieteilchen, Staub
- Schutzlevel (NPF): 50 (Jupiter/TR-302E/TR-602E/V-Serie)
- Zur Verwendung bei der Metallverarbeitung, chemischen Verarbeitung und pharmazeutischen Herstellung
Zertifizierungen: M-106: EN 166:2001, EN 12941 TH2, EN 14594 2B
M-107: EN 12941 TH2, EN 14594 2B