Sie suchten nach: Elektrolyte
48  results were found
SearchResultCount:"48"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: Lipophilic ionophore for Ca²⁺ selective electrodes with detection limit in the sub-nanomolar range.
Lieferant: Merck
Beschreibung: ~3 M Potassium chloride solution saturated with silver chloride (~0,16 M AgCl).
Artikel-Nr: (662-1116)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Kalomel-freie pH-Elektroden-Nachfülllösung mit Kaliumnitrat , VWR®
UOM: 1 * 114 mL
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: 3M KCl-Lösung kann auch als Elektroden-Aufbewahrungslösung verwendet werden.
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Vollständige Informationen über Gesundheits- und Sicherheitsdaten finden Sie im Chemikalienkatalog von VWR oder auf der Website.
Artikel-Nr: (662-1784)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Refill solution 3,5 mol/l KCl, VWR®
UOM: 1 * 100 mL
Lieferant: Hach
Beschreibung: Electrolyte solution (KCl 3M), 125 ml
Lieferant: Hach
Beschreibung: Filling and storage solutions for combined and reference electrodes.
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
Beschreibung: A variety of electrolyte solutions for pH and ORP electrodes.
Artikel-Nr: (662-9223)
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
Beschreibung: Hamilton storage solution is recommended to increase sensor longevity when not in use. The liquid solution is acid buffered to help with sensor respon...
UOM: 1 * 500 mL
Lieferant: Hach
Beschreibung: Chloride standard solution, 12,500 mg/l as Cl- (NIST), 10 ml Voluette® ampules
Artikel-Nr: (HACH2965026)
Lieferant: Hach
Beschreibung: Internal filling solution for use with PHC281 IntelliCAL™ Ultra pH probes, 2,44M KCl, 59 ml bottle with dispenser cap, IntelliCAL™
UOM: 1 * 59 mL
Lieferant: Hach
Beschreibung: Reagents in Powder Pillow form - typically as powder which does not appreciably affect the dilution of the sample.
Artikel-Nr: (ORIO951213)
Lieferant: Thermo Orion
Beschreibung: Take more accurate and reproducible ISE measurements with Thermo Scientific™ Orion™ ISE Ionic Strength Adjustors (ISA) and special reagents. Ionic str...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (HACH2824349)
Lieferant: Hach
Beschreibung: Ammonia Ionic Strength Adjustor (ISA) buffer solution for ammonia determinations by electrode methods.
UOM: 1 * 500 mL
Artikel-Nr: (HACH2841700)
Lieferant: Hach
Beschreibung: Interne Fülllösung für IntelliCAL™ PHC301 pH-Sonden und MTC301 ORP-Sonden, 3,0 M KCl, mit Silberchlorid (AgCl) gesättigt, 28-ml-Flasche
UOM: 1 * 28 mL
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 48
no targeter for Bottom