VWR®, Kameraadapter
Lieferant: Avantor
VWR®
630-0868EA 15.6 EUR
630-0868 630-0866 630-0867 630-0865 630-2687
VWR®, Kameraadapter
Adapter Adapter, Kamera zu Mikroskop
Diese Adapter ermöglichen das Anschließen von Kameras mit verschiedenen Chipgrößen an Mikroskope mit einem C-Mount-Gewinde.