Scandium-Standardlösung, 1000 mg/L Sc in 5%iger Salpetersäure (aus Sc₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
35769.APEA 427 EUR
35769.AP 35769.AD 35769.AE
Scandium-Standardlösung, 1000 mg/L Sc in 5%iger Salpetersäure (aus Sc₂O₃) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Scandium-Standards
Molecular Formula: Sc₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00016323
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST