Silicium-Standardlösung, 10000 mg/L Si in Wasser mit Flußsäure (max. 1%) (aus (NH4)2SiF6) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
38723.APEA
425
EUR
38723.AP
38723.AE
38723.AD
Silicium-Standardlösung, 10000 mg/L Si in Wasser mit Flußsäure (max. 1%) (aus (NH4)2SiF6) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Silizium-Standards