6-Propyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinon
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Propyl-2-thiouracil
, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidin
, Propylthiouracil
MAYBSB00664EEEA
0
EUR
MAYBSB00664EE
MAYBSB00664.1
MAYBSB00664.10
6-Propyl-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-pyrimidinon
6-Propyl-2-thiouracil
Formel:
C₇H₁₀N₂OS Molekulargewicht: 170,24 g/mol Siedepunkt: 448 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 215…218 °C |
MDL Number:
MFCD00006041 CAS-Nummer: 51-52-5 EINECS: 200-103-2 Merck Index: 12,08054 |