VWR®, Casein
Lieferant: VWR
VWR®
E666-500GEA 277 EUR
E666-500G
VWR®, Casein
Proteine und Peptide
  • Trocknungsverlust: ≤10%
  • Reinheit: ≥ 95%
  • Glührückstand: ≤ 3%
  • Löslichkeit (2,5%, 0,02N NaOH): entspricht