Lithium-Standardlösung, 1000 mg/L Li in 5%iger Salpetersäure (aus Li₂CO₃) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
88076.AEEA
39.7
EUR
88076.AE
88076.AP
Lithium-Standardlösung, 1000 mg/L Li in 5%iger Salpetersäure (aus Li₂CO₃) Specpure® Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Lithium-Standards