Holmium-Standardlösung, 1000 mg/L Ho in 5%iger Salpetersäure (aus Ho₂O₃) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
88070.AEEA 34 EUR
88070.AE 88070.AP
Holmium-Standardlösung, 1000 mg/L Ho in 5%iger Salpetersäure (aus Ho₂O₃) Specpure® Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Holmium-Standards
Molecular Formula: Ho₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011049
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST