Profluralin (N-(Cyclopropylmethyl)-α,α,α-trifluor-2,6-dinitro-N-propyl-p-toluidin)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16340000EA 110 EUR
EHERC16340000
Profluralin (N-(Cyclopropylmethyl)-α,α,α-trifluor-2,6-dinitro-N-propyl-p-toluidin)
Profluralin (N-(Cyclopropylmethyl)-α,α,α-trifluor-2,6-dinitro-N-propyl-p-toluidin)
Formel: C₁₄H₁₆F₃N₃O₄
CAS-Nummer: 26399-36-0
EINECS: 247-656-6