5-Hydroxy-1-tetralon
Lieferant: Molekula
MOLEM72619434EA 0 EUR
MOLEM72619434
5-Hydroxy-1-tetralon
5-Hydroxy-1-tetralon
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Molekulargewicht: 162,19 g/mol
MDL Number: MFCD00001693
CAS-Nummer: 28315-93-7
EINECS: 248-958-0