1-(Methylamino)anthrachinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ100
M28200-5GEA 51 EUR
M28200-5G M28200-500G M28200-100G
1-(Methylamino)anthrachinon, Sigma-Aldrich®
1-(Methylamino)anthrachinon
Formel: C₁₅H₁₁NO₂
Molekulargewicht: 237,26 g/mol
MDL Number: MFCD00001197
CAS-Nummer: 82-38-2
EINECS: 201-417-2