Purpurin (1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthrachinon)
Lieferant: Molekula
MOLEM65000587EA 0 EUR
MOLEM65000587
Purpurin (1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthrachinon)
Purpurin (1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthrachinon)
Formel: C₁₄H₈O₅
MDL Number: MFCD00001203
CAS-Nummer: 81-54-9
EINECS: 201-359-8