Mangan-Standardlösung, Konzentrat, 1000 mg Mn in Wasser (aus MnCl2) Titrisol® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
Titrisol®
1.09988.0001EA
47.3
EUR
1.09988.0001
Mangan-Standardlösung, Konzentrat, 1000 mg Mn in Wasser (aus MnCl2) Titrisol® Standard für die AAS, Supelco®
Standards
Kationischer Standards
Mangan-Standards