Einbaufilter, mit Filterscheibe, VitraPOR®
Lieferant: ROBU
VitraPOR®
ROBU23603EA 172.7 EUR
ROBU23603 ROBU23900 ROBU23604 ROBU23901 ROBU23605 ROBU23902 ROBU23903 ROBU23904 ROBU23905 ROBU23300 ROBU23301 ROBU23302 ROBU23303 ROBU23600 ROBU23601 ROBU23304 ROBU23602 ROBU23305
Einbaufilter, mit Filterscheibe, VitraPOR®
Filter Filterrohre
Diese Filter werden zum Einbau in Gasleitungen eingesetzt, um die Gase von festen Verunreinigungen zu befreien (z.B. Staub). Einbaufilter sind mit Filterplatten von 30 mm bis 90 mm erhältlich.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung
  • Mit Oliven für Schlauchanschluss
Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3.