VWR® Micro Star 17 / 17R, Mikrozentrifugen, belüftet/gekühlt
Lieferant: VWR
VWR®
521-1646EA 1950 EUR
521-1646 521-1647
VWR® Micro Star 17 / 17R, Mikrozentrifugen, belüftet/gekühlt
Zentrifugen Mikrozentrifugen
Die Mikrozentrifugen Micro Star 17 und 17R vereinen Leistung, Vielseitigkeit und Komfort in einem sicheren, kompakten und anwenderfreundlichen Laborgerät. Sowohl die belüftete Micro Star 17 als auch die gekühlte Micro Star 17R wurden entwickelt, um den routinemäßigen Prozess zur Probenvorbereitung zu beschleunigen. Der spezielle ClickSeal®-Rotordeckel mit Bioabdichtung lässt sich mit einem Klick öffnen und schließen, was die Entnahmezeiten im Vergleich zu Schraubdeckeln verkürzt.
  • Ruhige und starke Leistung bis zu 17000 ×g
  • Der ClickSeal®-Rotordeckel mit Bioabdichtung schützt Benutzer und Proben
  • Einfache Bedienung; intuitive Bedienelemente und helle, gut ablesbare Anzeigen
  • Separate Kurzwahltaste für kurze Zentrifugendurchläufe
Bestellinformation: Im Lieferumfang sind ein Rotor mit 24 Plätzen für 1,5-/2,0-ml-Röhrchen, ein aerosoldichter Rotordeckel und ein USB-Stick mit Gebrauchsanweisungen enthalten.