Sie suchten nach: Elektrophorese-Reagenzien
183  results were found
SearchResultCount:"183"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Artikel-Nr: (1.02243.0001)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Developed specifically for the safe and simple removal of ethidium bromide (EtBr) from aqueous staining solutions and running buffers used in nucleic ...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (27-2110)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: peqGOLD pre-stained protein marker IV is a mixture of 10 recombinant, highly purified coloured proteins supplied 'ready to use' in loading buffer. The...
UOM: 1 * 1 KIT
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: VWR® DNA ladders are supplied in a loading buffer that is ready to use on agarose and polyacrylamide DNA gels. The ladders are suitable with TBE, TAE,...
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: VWR® DNA ladders are convenient dsDNA ladders supplied in a loading buffer, which are ready to use on agarose and SDS DNA gels.
Artikel-Nr: (27-1110)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Protein-Marker III zur Überwachung der Proteinauftrennung, Kontrolle der Transfereffizienz und Größenbestimmung.
UOM: 1 * 1 KIT
Artikel-Nr: (25-2040)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: DNA-Leiter zur qualitativen und quantitativen Analyse von dsDNA.
UOM: 1 * 1 KIT
Artikel-Nr: (27-2310)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: peqGOLD pre-stained Protein Marker VI is a mixture of 10 coloured proteins. These proteins are recombinantly produced in E.coli, highly purifie...
UOM: 1 * 1 KIT
Artikel-Nr: (N219-KIT)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: VisiGlo™ and Visiglo Plus™ HRP chemiluminescent substrates are luminol-based chemiluminescent substrates designed for rapid and sensitive detection of...
UOM: 1 * 1 KIT
Artikel-Nr: (25-2020)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: peqGOLD DNA ladder 100 bp plus is ideal for size determination in the range of 100 to 3000 base pairs. There are no unspecific bands besides the fragm...
UOM: 1 * 1 KIT
Artikel-Nr: (25-2010)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: DNA-Leiter zur qualitativen und quantitativen Analyse von dsDNA.
UOM: 1 * 1 KIT
Artikel-Nr: (1B1491-25RXN)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: RiboReady™ Color Micro RNA ladder allows precise sizing of RNA molecules in denaturing acrylamide gels. The apparent sizes of bands in the RiboReady™ ...
UOM: 1 * 1 KIT
Artikel-Nr: (27-2010)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Protein-Marker I zur exakten Molekulargewichtsbestimmung von Proteinen durch SDS-PAGE.
UOM: 1 * 1 KIT
Artikel-Nr: (K181-1ML)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: DNA marker consists of 11 fragments ranging from 500 to 10000 bp for easy band identification.
UOM: 1 * 1 mL
Artikel-Nr: (E732-25)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Die Entfärbebeutel sind so konzipiert, dass sie Ethidiumbromid über Nacht sicher aus der Lösung entfernen. Jeder Beutel extrahiert bis zu 5 mg Et...
UOM: 1 * 25 ST
Artikel-Nr: (27-1010)
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: peqGOLD Protein Marker I is a mixture of seven purified proteins which are re-dissolved 'ready to use' in loading buffer. The proteins resolve into sh...
UOM: 1 * 1 KIT
Zertifikate
Artikel-Nr: (730-1510)
Lieferant: VWR Peqlab
Beschreibung: AceGlow™ Chemilumineszenzsubstrat für den Peroxidase-vermittelten Nachweis von Proteinen oder Nukleinsäuren. In 2 Varianten: AceGlow™ Essential mit ei...
UOM: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 183
no targeter for Bottom