Tiefkühlgeräte für stufengeregeltes Einfrieren, CryoMed
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
CryoMed™
471-0954EA 22070 EUR
471-0954 471-0957 471-0956
Tiefkühlgeräte für stufengeregeltes Einfrieren, CryoMed
Gefriergeräte Kryogene Gefrierschränke
  • Einfache Programmierung und Überwachung
  • Systemkomponenten für LN₂-Einfrieren
  • Intuitives Bedienfeld und integrierter Thermodrucker
  • Wulstdichtungen stellen einen festen Verschluss der Tür sicher. PTFE-Hitzebremsen verhindern ein Zufrieren der Tür
  • Modelle für den Zugang von vorne und von oben sind für die Human-IVF und einfaches 'Impfen' konzipiert
  • Das speziell entwickelte Luftströmungssystem und der Flüssigstickstoff-Ring gewährleisten in Kombination präzise Temperaturkontrolle und -konstanz
  • Ein akustischer Alarm informiert den Bediener, wenn die Haltephase verstrichen ist
Mit sechs voreingestellten Standardprofilen und 10 Benutzerprofilen (mit jeweils 20 Schritten), die für maßgeschneiderte Protokolle abgeändert werden können.
Temperature range: –180 °C to +50 °C.
Lieferumfang: Beinhaltet: 1,8 m langer Transferschlauch aus Edelstahl, 0,5"-35 %-Flare-Verbindung, Thermopapier, serielles/r 25- auf-9-Pin-Schnittstellenkabel/-adapter und 3 m langes RS232-Kabel. Im Lieferumfang enthalten sind bei allen CryoMed Tiefkühlgeräten eine PC-Schnittstellen-Software für stufengeregeltes Einfrieren zur Verbindung mit herunterladbaren Profilen für IBM-kompatible Computer und externen Druckern sowie Capture Graphs, Profile und Beispielinformationen. Computer und externe Drucker sind separat erhältlich. Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Avantor Vertriebszentrum.