Gesichtsschutzschild
Lieferant: Uvex
111-1577EA 73.5 EUR
111-1577 UVEX9708.514
Gesichtsschutzschild
Gesichtsschutz
Robuster Gesichtsschutzschirm mit integrierter Stirnabdeckung, farbloser Celluloseacetat-Scheibe und zusätzlicher Kopfschutzhaube aus stoßfestem PS.
  • Mit integrierter Stirnabdeckung und Kopfschutzhaube
  • Komfortable Einstellmöglichkeit auf die jeweilige Kopfgröße über einen Drehverschluss
  • Stufenlos einstellbarer Hochklappmechanismus
  • Einfacher Scheibenaustausch
Zertifizierungen: EN 166