Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Chemikalien-Schutzhandschuhe, uvex rubiflex S NB35S
Lieferant: Uvex
Rubiflex S
Diese komplett beschichteten NBR-Handschuhe (Nitril-Butadien-Kautschuk) bieten einen hervorragenden Schutz gegenüber zahlreichen Chemikalien, Säuren, Laugen, Mineralölen und Lösemitteln.
  • Sehr gute mechanische Eigenschaften, ausgezeichnete Abriebfestigkeit
  • Gute Wasserdampfabsorption durch das Baumwollfutter
  • Ergonomische Passform, hohe Flexibilität
  • Verstärkte Ausführung
Ideal für den Einsatz in der Automobil- und chemischen Industrie, im Maschinen- und Werkzeugbau sowie in der Metallverarbeitung.
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKNOPT), EN 388:2016 (2121X)
Zugelassen für Lebensmittelkontakt
OEKO-Tex® Standard 100
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Handschuhgröße Farbe Länge Stärke VE Katalognummer Menge
8 Grün 350 mm 0,40 mm 10 PAIR UVEX9889120
9 Grün 350 mm 0,40 mm 10 PAIR UVEX9889121
10 Grün 350 mm 0,40 mm 10 PAIR UVEX9889122
11 Grün 350 mm 0,40 mm 10 PAIR UVEX9889123
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Modell NB35S
Beidseitig tragbar/handspezifisch Handspezifisch
Einweg/wiederverwendbar wieder verwendbar
Trägermaterial Baumwolle
Oberfläche Glatt
Stulpenart Stulpe (Gauntlet)
EN-Norm EN ISO 374:2016 Type A (JKNOPT), EN 388:2016 (2121X)
Zugelassen für Lebensmittelkontakt +
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge