VWR®, Damenkittel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle
Lieferant: VWR
VWR®
113-1714EA 51.1 EUR
113-1714 113-1713 113-1712 113-1711 113-1718 113-1717 113-1716 113-1715 113-1719 113-1684 113-1683 113-1682 113-1688 113-1721 113-1687 113-1720 113-1686 113-1685 113-1703 113-1702 113-1701 113-1722 113-1689 113-1707 113-1706 113-1705 113-1704 113-1709 113-1708 113-1691 113-1690 113-1695 113-1694 113-1693 113-1692 113-1699 113-1710 113-1698 113-1697 113-1696
VWR®, Damenkittel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle
Arbeitskleidung
Diese wiederverwendbaren Kittel für Damen bestehen entweder aus 100% Baumwolle oder 65% Polyester/35% Baumwolle. Beide Stoffe sind robust, reißfest und langlebig. Die Mäntel sind mit maßgeschneidertem oder stehendem Kragen erhältlich.
  • Verdeckter Druckknopfverschluss und zweifach einstellbare Bündchen
  • Zwei seitliche Taschen und eine Brusttasche
  • Taillierter Schnitt mit rückseitigem Gürtel und Seitenschlitz
  • Waschbar bei 95 °C, geeignet für industrielle Reinigung
Dichte: 215 g/m²
Farbe: Weiß
Zertifizierungen: Erfüllt die Bestimmungen von Oeko-Tex® Standard 100.