Sie suchten nach: Muttern
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Bohlender
Beschreibung: PTFE, white.
Artikel-Nr: (LAUDHKM032)
Lieferant: LAUDA
Beschreibung: Nut, M16×1
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: COWIE
Beschreibung: Universal replacement lock nut for 12 mm shafts
Lieferant: COWIE
Beschreibung: PTFE, weiss.
Lieferant: BÜRKLE
Beschreibung: HDPE, white.
Artikel-Nr: (REST22348)
Lieferant: Restek
Beschreibung: This hot swap capillary column nut allows to change capillary column while the injector temp is still hot without downtime waiting for injector parts ...
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (REST24896)
Lieferant: Restek
Beschreibung: These nuts are ideal for use with Thermo Scientific TRACE GCs.
UOM: 1 * 2 ST
Artikel-Nr: (HEWL5062-8518)
Lieferant: Agilent
Beschreibung: Male nut, plastic
UOM: 1 * 4 ST
Artikel-Nr: (REST22078)
Lieferant: Restek
Beschreibung: Direct replacement reducing nut, high-quality stainless steel, for Agilent 5890/6850/6890 GC's
UOM: 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom