ESD-Hosen
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
113-1923EA 79.3 EUR
113-1923 113-1934 113-1933 113-1922 113-1899 113-1932 113-1921 113-1920 113-1898 113-1931 113-1927 113-1926 113-1925 113-1936 113-1935 113-1924 113-1919 113-1929 113-1928 113-5997 113-1930
ESD-Hosen
Arbeitskleidung
Diese Hosen für Damen und Herren bestehen aus 63 % Polyester, 35 % Baumwolle und 2 % widerstandsfähiger Faser (Carbonfaser). Die spezielle Materialmischung ermöglicht die dauerhaften antistatischen ESD-Eigenschaften. Die Hosen sind daher ideal für alle Anwendungen in der elektronischen Fertigung.
  • Mit zwei Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen
  • Einstellbare Weite für größeren Tragekomfort
  • Herrenhosen besitzen zudem Gürtelschlaufen
  • Bei 60 °C maschinenwaschbar, für industrielle Reinigung geeignet
Die Hoseneignen sich hervorragend zum Tragen in Kombination mit den VWR® ESD-Mänteln.
Farbe: Weiß
Gewicht: 190 g/m²
Zertifizierungen: EN 1149-5, EN 61340-5-1, zertifiziert nach Oeko-Tex® Standard 100