Die Allzweck-Säulen verfügen über eine sehr mobile Phase, die extrem robust ist und eine lange Lebensdauer auch bei hoher Temperaturbelastung aufweist. Sie eignet sich ideal für die Analyse von unpolaren petrochemischen Proben, z. B. für detaillierte Analyse von Kohlenwasserstoff und -gasen, oxygeniertem Erdöl, Erdölaromaten, Kraftstoffen, Wachsen, Ölen, Schwefelverbindungen, Mercaptanen und Schwefelkohlenstoff. Sie ist außerdem eine ausgezeichnete Phase für Lösungsmittel, Chemikalien, Aromen, Duftstoffe, ätherische Öle, Luftgiftstoffe, Fluorchlorkohlenwasserstoffe, Pestizide und Kohlenwasserstoffe.
100% Dimethyl-Polysiloxan
Max. Temperatur: 350 °C