Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Fertigmedien in Petrischalen
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"17"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Effektive Kontrolle der Luft auf Kontaminationen ist besonders in Reinräumen extrem wichtig. Die  Envirocheck® Settle Platten mit  ...
UOM:  1 * 20 ST
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Für zahlreiche mikrobiologische Anwendungen.
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Erhältlich als 90 mm-Platten gemäß Standards. TLHTh (Tween, Lecithin, Histidin, Thiosulfat) werden als Desinfektionsmittel-Neutralisatoren verwen...
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   Die Merckoplate® Produktreihe umfaßt eine große Anzahl vorgefertigter Medien in Petrischalen für eine große Vielzahl an Applikationen wie Nachweis, Is...
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Platte, 90 mm, Plate-Count-Agar, VWR®, Anwendungsgebiet: Total count, Normen: UNE-EN ISO 4833:2004, Füllung: 20 ml
Artikel-Nr: (22.23.136)
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   6-well tray, Vogel-Bonner-Medium E (VBE), 5 ml, 6-Well-Platte, Anwendungsgebiet: Enterococci, Normen: -
UOM:  1 * 3 ST
Lieferant:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Beschreibung:   Das Produktsortiment umfasst eine vollständige Auswahl von vorgefüllten 90 mm- oder 150 mm-Petrischalen für eine Vielzahl verschiedener Anwe...
Lieferant:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Beschreibung:   A wide range of ready-to-use culture media for the environmental monitoring of surfaces as well as for the active and passive air sampling in clean ro...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 17
  1  2  3  Nächste