Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Sie suchten nach: "fixiermittel"
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/51/18945351.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"6"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Lieferant:  Merck
Beschreibung:   M-FIX® ist ein Fixierspray und eignet sich zur Nassfixierung von gynäkologischen und nicht-gynäkologischen Präparaten, die in Papanicolaou-Färbungen v...
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Fixierung, Konservierung und Transport von Zytologieproben.
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Q Path Labofix ist ein Zytologie-Fixiermittelspray zum Fixieren und Bewahren der zellulären Elemente aus gynäkologischen und nicht-gynäkologischen Abs...
Artikel-Nr: (00656746.)
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Q Path® Cytofix ermöglicht die sichere Konservierung von Zellproben. Die Fixierlösung wird häufig in der Zytologie verwendet. Sie eignet sich insbeson...
UOM:  1 * 5 l
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   HistoChoice® Gewebe-Fixiermittel in vorgefüllten Behältern ist eine sichere, komfortable Lösung für die Gewebeentnahme vor Ort sowie für den Transport...
UOM:  1 * 30 ml
Lieferant:  VWR Chemicals
Beschreibung:   Das Klärmittel HistoChoice® Clearing Agent ist ein deutlich weniger gefährlicher Ersatz für Xylol/Toluol.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 6  von 6