3-(Trifluormethyl)zimtsäure
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(3-(Trifluormethyl)phenyl)propensäure
, 3-(m-(Trifluormethyl)phenyl)propensäure
, 3-(Trifluormethyl)cinnamsäure
MAYBSB01924.50EA
0
EUR
MAYBSB01924.50
MAYBSB01924.1
MAYBSB01924EA
3-(Trifluormethyl)zimtsäure
3-(Trifluormethyl)zimtsäure
Formel:
C₁₀H₇F₃O₂ Molekulargewicht: 216,16 g/mol Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 130…131 °C |
MDL Number:
MFCD00004393 CAS-Nummer: 779-89-5 EINECS: 212-301-6 |